Drukuj
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR59857-1G OR59857-250MG
APOSOR59857-1GEA 124 PLN
APOSOR59857-1G APOSOR59857-250MG
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃Cl₃O
Temp. Wrzenia: 95 °C/11,2mmHg
Temp. topnienia: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035821
Numer CAS: 2905-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 220-812-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III