Drukuj
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59833-1G OR59833-25G OR59833-5G
APOSOR59833-1GEA 110 PLN
APOSOR59833-1G APOSOR59833-25G APOSOR59833-5G
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrNO₄
Temp. topnienia: 139…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00093013
Numer CAS: 6950-43-2