Drukuj
3-Chlorobenzonitryl 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: m-Chlorobenzonitrile
OR5983-100G OR5983-25G
APOSOR5983-100GEA 656 PLN
APOSOR5983-100G APOSOR5983-25G
3-Chlorobenzonitryl 99%
3-Chlorobenzonitryl
Formuła: C₇H₄ClN
Temp. Wrzenia: 94 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 39…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001798
Numer CAS: 766-84-7