Drukuj
Chroman-6-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59826-1G OR59826-250MG
APOSOR59826-1GEA 2190 PLN
APOSOR59826-1G APOSOR59826-250MG
Chroman-6-carboxylic acid
Chroman-6-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
Temp. topnienia: 147…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08146590
Numer CAS: 103203-84-5