Drukuj
4-Hydroxyphthalic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59816-25G OR59816-5G OR59816-100G
APOSOR59816-25GEA 255 PLN
APOSOR59816-25G APOSOR59816-5G APOSOR59816-100G
4-Hydroxyphthalic acid 98%
4-Hydroxyphthalic acid
Formuła: C₈H₆O₅
Temp. topnienia: 196…198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013984
Numer CAS: 610-35-5