Drukuj
2-Amino-3-bromopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59810-25G OR59810-10G OR59810-5G
APOSOR59810-25GEA 377 PLN
APOSOR59810-25G APOSOR59810-10G APOSOR59810-5G
2-Amino-3-bromopirydyna 98%
2-Amino-3-bromopirydyna
Formuła: C₅H₅BrN₂
Temp. topnienia: 63…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095187
Numer CAS: 13534-99-1