Drukuj
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR59787-1G OR59787-5G
APOSOR59787-1GEA 116 PLN
APOSOR59787-1G APOSOR59787-5G
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
7-Indoleboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243.1092 g/mol
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08669591
Numer CAS: 642494-37-9