Drukuj
Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-nitro-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
OR59785-1G OR59785-5G
APOSOR59785-1GEA 473 PLN
APOSOR59785-1G APOSOR59785-5G
Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinate 98%
Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinate
Formuła: C₇H₆N₂O₅
Temp. topnienia: 250…254 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07783889
Numer CAS: 856579-28-7