Drukuj
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59784-1G OR59784-5G
APOSOR59784-1GEA 473 PLN
APOSOR59784-1G APOSOR59784-5G
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide
Formuła: C₁₃H₁₄N₂O₂S
Temp. topnienia: 72…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363817
Numer CAS: 303780-52-1