Drukuj
Chloromethanesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5975-25G OR5975-5G OR5975-1G
APOSOR5975-25GEA 1720 PLN
APOSOR5975-25G APOSOR5975-5G APOSOR5975-1G
Chloromethanesulphonyl chloride 95%
Chloromethanesulphonyl chloride
Formuła: CH₂Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 175 °C
Gęstość: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014727
Numer CAS: 3518-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 222-526-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II