Drukuj
Kwas 2,4-dinitrofenylooctowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5974-25G OR5974-5G
APOSOR5974-25GEA 1060 PLN
APOSOR5974-25G APOSOR5974-5G
Kwas 2,4-dinitrofenylooctowy 98%
Kwas 2,4-dinitrofenylooctowy
Formuła: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Temp. topnienia: 171…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007227
Numer CAS: 643-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-398-2