Drukuj
ω,3-Dibromoacetofenon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)-1-ethanone, α,3-Dibromoacetophenone, 2,3'-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
OR5960-100G OR5960-25G OR5960-5G
APOSOR5960-100GEA 2110 PLN
APOSOR5960-100G APOSOR5960-25G APOSOR5960-5G
ω,3-Dibromoacetofenon 97%
ω,3-Dibromoacetofenon
Formuła: C₈H₆Br₂O
Temp. topnienia: 47…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082698
Numer CAS: 18523-22-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II