Drukuj
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
OR5953-25G OR5953-5G OR5953-1G
APOSOR5953-25GEA 656 PLN
APOSOR5953-25G APOSOR5953-5G APOSOR5953-1G
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 97%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Formuła: C₁₂H₁₄
MW: 158.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 70 °C/2mmHg
Gęstość: 0.877 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190197
Numer CAS: 772-38-3
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS III