Drukuj
2-Amino-p-krezol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
OR59481-25G OR59481-100G
APOSOR59481-25GEA 110 PLN
APOSOR59481-25G APOSOR59481-100G
2-Amino-p-krezol 97%
2-Amino-p-krezol
Formuła: C₇H₉NO
Temp. topnienia: 133…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007699
Numer CAS: 95-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-457-3