Drukuj
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59480-25G OR59480-100G
APOSOR59480-25GEA 110 PLN
APOSOR59480-25G APOSOR59480-100G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formuła: C₆H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 76…77 °C/20mmHg
Gęstość: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010650
Numer CAS: 7424-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-055-0