Drukuj
5-Nitro-8-quinolinol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Nitroquinolin-8-ol, Nitroxoline, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline
OR5948-100G OR5948-25G
APOSOR5948-100GEA 580 PLN
APOSOR5948-100G APOSOR5948-25G
5-Nitro-8-quinolinol 98%
5-Nitro-8-quinolinol
Formuła: C₉H₆N₂O₃
Temp. topnienia: 181…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006791
Numer CAS: 4008-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 223-662-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III