Drukuj
2-Chloro-3-formylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
OR59474-5G OR59474-10G OR59474-1G OR59474-25G
APOSOR59474-5GEA 110 PLN
APOSOR59474-5G APOSOR59474-10G APOSOR59474-1G APOSOR59474-25G
2-Chloro-3-formylpyridine
2-Chloro-3-formylpyridine
Formuła: C₆H₄ClNO
Temp. topnienia: 46…54 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01315308
Numer CAS: 36404-88-3