Drukuj
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
OR59468-100G OR59468-10G OR59468-25G
APOSOR59468-100GEA 1900 PLN
APOSOR59468-100G APOSOR59468-10G APOSOR59468-25G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Formuła: C₉H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 160…165 °C/30mmHg
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00511224
Numer CAS: 34040-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 251-806-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III