Drukuj
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR59463-100G OR59463-25G OR59463-5G
APOSOR59463-100GEA 1820 PLN
APOSOR59463-100G APOSOR59463-25G APOSOR59463-5G
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
Temp. Wrzenia: 76…78 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632102
Numer CAS: 33332-25-1