Drukuj
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59462-1G OR59462-5G OR59462-10G
APOSOR59462-1GEA 110 PLN
APOSOR59462-1G APOSOR59462-5G APOSOR59462-10G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formuła: C5H3ClN2O2
Temp. Wrzenia: 330 °C
Temp. topnienia: 150…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09033269
Numer CAS: 36070-80-1