Drukuj
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-methylphenyl isocyanate, 5-Chloro-2-methylphenylisocyanate
OR59455-100G OR59455-25G OR59455-5G OR59455-1G
APOSOR59455-100GEA 0 PLN
APOSOR59455-100G APOSOR59455-25G APOSOR59455-5G APOSOR59455-1G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₈H₆ClNO
Temp. Wrzenia: 115 °C/5mmHg
Gęstość: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00019913
Numer CAS: 40411-27-6
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,II