Drukuj
2,4-Dibromopyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59452-10G OR59452-5G OR59452-1G
APOSOR59452-10GEA 1440 PLN
APOSOR59452-10G APOSOR59452-5G APOSOR59452-1G
2,4-Dibromopyrimidine 95%
2,4-Dibromopyrimidine
Formuła: C₄H₂Br₂N₂
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798232
Numer CAS: 3921-01-5