Drukuj
4-Nitro-o-toluic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59451-5G OR59451-25G OR59451-100G
APOSOR59451-5GEA 110 PLN
APOSOR59451-5G APOSOR59451-25G APOSOR59451-100G
4-Nitro-o-toluic acid
4-Nitro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Temp. topnienia: 150…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210697
Numer CAS: 1975-51-5
Numer WE (dawny EINECS): 217-828-5