Drukuj
3-Methoxyanthranilic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
OR59444-10G OR59444-1G OR59444-5G
APOSOR59444-10GEA 247 PLN
APOSOR59444-10G APOSOR59444-1G APOSOR59444-5G
3-Methoxyanthranilic acid
3-Methoxyanthranilic acid
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temp. topnienia: 169…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075178
Numer CAS: 3177-80-8