Drukuj
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59437-5G OR59437-100G OR59437-25G
APOSOR59437-5GEA 586 PLN
APOSOR59437-5G APOSOR59437-100G APOSOR59437-25G
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Formuła: C₃H₉NO
Temp. topnienia: 68…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012599
Numer CAS: 50632-53-6