Drukuj
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59426-25G OR59426-5G OR59426-100G
APOSOR59426-25GEA 226 PLN
APOSOR59426-25G APOSOR59426-5G APOSOR59426-100G
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Formuła: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Temp. topnienia: 137…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051578
Numer CAS: 10403-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-874-9