Drukuj
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59413-1G OR59413-25G OR59413-5G
APOSOR59413-1GEA 364 PLN
APOSOR59413-1G APOSOR59413-25G APOSOR59413-5G
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂S
Temp. Wrzenia: 92…96 °C/0,04mmHg
Temp. topnienia: 154…156 °C
Gęstość: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01055979
Numer CAS: 5033-22-7