Drukuj
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-1-methylindole-2-boronic acid
OR59404-1G OR59404-250MG OR59404-100MG
APOSOR59404-1GEA 2990 PLN
APOSOR59404-1G APOSOR59404-250MG APOSOR59404-100MG
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid
Formuła: C₉H₉BClNO₂
MW: 209.44 g/mol
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09878352
Numer CAS: 957066-11-4