Drukuj
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59393-1G OR59393-250MG
APOSOR59393-1GEA 124 PLN
APOSOR59393-1G APOSOR59393-250MG
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Formuła: C₇H₇N₃O₂
MW: 201.61 g/mol
Temp. topnienia: 286…288 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00278833
Numer CAS: 15723-90-7