Drukuj
3-Bromo-2-methoxypyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR59385-1G OR59385-5G OR59385-10G
APOSOR59385-1GEA 110 PLN
APOSOR59385-1G APOSOR59385-5G APOSOR59385-10G
3-Bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-2-methoxypyridine
Formuła: C₆H₆BrNO
Temp. Wrzenia: 70…73 °C/3mmHg
Gęstość: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095349
Numer CAS: 13472-59-8