Drukuj
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59378-25G OR59378-100G
APOSOR59378-25GEA 421 PLN
APOSOR59378-25G APOSOR59378-100G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one 98%
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Formuła: C₈H₁₂O
Temp. Wrzenia: 72…74 °C/20mmHg
Gęstość: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009695
Numer CAS: 1073-13-8