Drukuj
3-Metylobenzo[b]tiofen 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5934-100G OR5934-25G
APOSOR5934-100GEA 5160 PLN
APOSOR5934-100G APOSOR5934-25G
3-Metylobenzo[b]tiofen 96%
3-Metylobenzo[b]tiofen
Formuła: C₉H₈S
Temp. Wrzenia: 72…74 °C/2mmHg
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040243
Numer CAS: 1455-18-1