Drukuj
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR59339-1G OR59339-5G
APOSOR59339-1GEA 946 PLN
APOSOR59339-1G APOSOR59339-5G
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine
Formuła: C₈H₁₂ClN₃
Temp. topnienia: 94…96 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09878382
Numer CAS: 957065-84-8