Drukuj
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, Dimethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
OR59327-25G OR59327-5G OR59327-100G
APOSOR59327-25GEA 714 PLN
APOSOR59327-25G APOSOR59327-5G APOSOR59327-100G
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate
Formuła: C₈H₁₂O₄
MW: 172.180 g/mol
Temp. Wrzenia: 122 °C/5mmHg
Gęstość: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082719
Numer CAS: 10224-72-3