Drukuj
trans-4-Methylcyclohexylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: trans-4-Methylcyclohexanamine
OR59320-100G OR59320-25G OR59320-5G
APOSOR59320-100GEA 1160 PLN
APOSOR59320-100G APOSOR59320-25G APOSOR59320-5G
trans-4-Methylcyclohexylamine
trans-4-Methylcyclohexylamine
Formuła: C₇H₁₅N
MW: 113.20 g/mol
Temp. Wrzenia: 151 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411232
Numer CAS: 2523-55-9
Jednostka: 2734
ADR: 8+3 II