Drukuj
2-Bromo-m-ksylen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5930-100G OR5930-50G OR5930-25G OR5930-500G
APOSOR5930-100GEA 211 PLN
APOSOR5930-100G APOSOR5930-50G APOSOR5930-25G APOSOR5930-500G
2-Bromo-m-ksylen
2-Bromo-m-ksylen
Formuła: C₈H₉Br
Temp. Wrzenia: 205…206 °C
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000075
Numer CAS: 576-22-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-397-7