Drukuj
3-Bromo-5-chloro-2-hydroksybenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
OR5927-25G OR5927-1G OR5927-5G
APOSOR5927-25GEA 435 PLN
APOSOR5927-25G APOSOR5927-1G APOSOR5927-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroksybenzaldehyd
3-Bromo-5-chloro-2-hydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Temp. topnienia: 85…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051690
Numer CAS: 19652-32-5