Drukuj
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(3-Chlorophenoxy)ethylamine
OR5917-1G OR5917-250MG
APOSOR5917-1GEA 946 PLN
APOSOR5917-1G APOSOR5917-250MG
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine
Formuła: C₈H₁₀ClNO
MW: 171.63 g/mol
Temp. Wrzenia: 148…150 °C/16mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052976
Numer CAS: 6488-00-2
Jednostka: 1760
ADR: 8 III