Drukuj
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5910-5G OR5910-1G OR5910-25G
APOSOR5910-5GEA 247 PLN
APOSOR5910-5G APOSOR5910-1G APOSOR5910-25G
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
Formuła: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temp. topnienia: 60…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01632454
Numer CAS: 142643-29-6
Jednostka: 3259
ADR: 8,II