Drukuj
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5885-25G OR5885-100G
APOSOR5885-25GEA 508 PLN
APOSOR5885-25G APOSOR5885-100G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formuła: C₅H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 189…190 °C
Temp. topnienia: 35…36 °C
Gęstość: 0,931 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064297
Numer CAS: 4276-09-9