Drukuj
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-2-Aminobutan-1-ol, L(-)-2-Amino-1-butanol
OR5871-100G OR5871-25G OR5871-5G
APOSOR5871-100GEA 986 PLN
APOSOR5871-100G APOSOR5871-25G APOSOR5871-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Formuła: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 172…174 °C
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0.943 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064419
Numer CAS: 5856-63-3
Numer WE (dawny EINECS): 227-476-4
Jednostka: 2735
ADR: 8 III