Drukuj
Trifenyloamina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5864-100G OR5864-1KG OR5864-500G
APOSOR5864-100GEA 656 PLN
APOSOR5864-100G APOSOR5864-1KG APOSOR5864-500G
Trifenyloamina 98%
Trifenyloamina
Formuła: C₁₈H₁₅N
MW: 245.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 347…348 °C
Temp. topnienia: 125…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003020
Numer CAS: 603-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-035-5