Drukuj
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5863-1G OR5863-250MG OR5863-5G
APOSOR5863-1GEA 566 PLN
APOSOR5863-1G APOSOR5863-250MG APOSOR5863-5G
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₄S
MW: 226.25 g/mol
Temp. topnienia: 293…295 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203126
Numer CAS: 5345-30-2