Drukuj
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(+)-1-Fenyloetyloamina
OR5862-100G OR5862-25G
APOSOR5862-100GEA 197 PLN
APOSOR5862-100G APOSOR5862-25G
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 180…186 °C
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0,952 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064405
Numer CAS: 3886-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-423-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,II