Drukuj
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: H-Leu-OMe·HCl, H-Leu-OMe.HCl, L-Leucine methyl ester hydrochloride
OR5853-100G OR5853-25G
APOSOR5853-100GEA 139 PLN
APOSOR5853-100G APOSOR5853-25G
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₅NO₂·HCl
MW: 181.7 g/mol
Temp. topnienia: 145…155 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012494
Numer CAS: 7517-19-3