Drukuj
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
OR5848-100G OR5848-25G OR5848-5G
APOSOR5848-100GEA 393 PLN
APOSOR5848-100G APOSOR5848-25G APOSOR5848-5G
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 98+%
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Used in the preparation of dopamine agonists Biorg.Med.Chem.Lett. 1993,3,639
Formuła: C₉H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 150…152 °C/40mmHg
Gęstość: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013285
Numer CAS: 17159-79-4