Drukuj
2-Aminopirymidyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrimidin-2-ylamine, Pyrimidin-2-amine
OR5847-100G OR5847-500G
APOSOR5847-100GEA 160 PLN
APOSOR5847-100G APOSOR5847-500G
2-Aminopirymidyna
2-Aminopirymidyna
Formuła: C₄H₅N₃
MW: 95.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 158 °C/186mmHg
Temp. topnienia: 122…126 °C
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006089
Numer CAS: 109-12-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-648-4