Drukuj
N,N-Dietylo-p-toluidyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5841-25G OR5841-5G
APOSOR5841-25GEA 472 PLN
APOSOR5841-25G APOSOR5841-5G
N,N-Dietylo-p-toluidyna
N,N-Dietylo-p-toluidyna
Formuła: C₁₁H₁₇N
Temp. Wrzenia: 230 °C
Gęstość: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015113
Numer CAS: 613-48-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-345-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III