Drukuj
3-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5840-1G OR5840-5G
APOSOR5840-1GEA 110 PLN
APOSOR5840-1G APOSOR5840-5G
3-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Formuła: C₅H₂BrCl₂N
Temp. topnienia: 68…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798231
Numer CAS: 866755-20-6