Drukuj
Kwas 4-fenylobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5838-100G OR5838-500G
APOSOR5838-100GEA 160 PLN
APOSOR5838-100G APOSOR5838-500G
Kwas 4-fenylobenzoesowy 98%
Kwas 4-fenylobenzoesowy
Formuła: C₁₃H₁₀O₂
Temp. topnienia: 224…226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002553
Numer CAS: 92-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-203-1